주요 문서
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
FEMA Number:
3585
Beilstein:
1910408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
플래비스(Flavis) 번호:
17.018
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
corn
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
분석
99%
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2