제품명
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
색상
, Colorless or White
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
L-Alanine, a non-essential amino acid, is produced enzymatically from L-aspartate using aspartate β-decarboxylase. It is the smallest among all the aminoacids.
애플리케이션
L-Alanine has been used as a supplement in complete medium for cell culture.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Nature, 1-36 (2017)
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)
Optical properties of L-alanine organic crystals
Optical Materials, 6(3), 147-152 (1996)
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass, 2663-2679 (2006)
Biochemistry (2002)
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.