제품 라인
BioReagent
양식
powder
구성
Dye content, ~80%
기술
nucleic acid detection: suitable
solubility
ethanol: 2 mg/mL
4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME))
water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
적합성
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- detection of nucleic acids separated by gel electrophoresis
- fluorescence and epifluorescence microscopy
- analysis of mitochondria and lysosomes by flow cytometry
- DNA staining in apoptosis studies
특징 및 장점
- 120 microM of acridine orange detects 25-50 ng of purified DNA per band in gels
- differential staining of single- and double-stranded polynucleotides
원리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
형광 수명 측정은 강도 기반 측정에 비해 유리한 점이 있습니다. 응용분야에는 형광 수명 분석, 감지 및 FLI가 포함됩니다.