158550
Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt
Dye content 85 %
동의어(들):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Basic Orange 14
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, 85%
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
λmax
489 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation