주요 문서
Z673609
LAB-AIRE® II dryer basket
fits electric models only, L × W × H 5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18737-0000
길이 × 너비 × 높이
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
일반 설명
Polypropylene test tube basket; 5 x 4 x 4 in, without lid. Ideal for rinsing, transport and storage of glassware. .Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)