주요 문서
Z376817
Sigma-Aldrich
Scintillation vials, general purpose
polyethylene
동의어(들):
Scintillation Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
polyethylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Simport S207
바이알 크기
16 mm × 57 mm
용적
6.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose vials can be used for liquid scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage, and culturing. Fits LKB and Packard Varisette counters. Vials are securely sealed by snapping the cap on. Cap removal requires a simple 1/4 twist, reducing the chance of spillage associated with pull of caps. Polyethylene vials are supplied with polypropylene caps. Polypropylene vials are supplied with polyethylene caps.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)