주요 문서
V6880
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 22 mm , polypropylene with metal foil liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 500 ea
동의어(들):
Plastic Liquid Scintillation Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
high-density polyethylene vial
Quality Level
특징
closure type screw top vial
screw caps attached
포장
pkg of 500 ea
캡 크기
22 mm , polypropylene with metal foil liner
바이알 크기
27 mm × 61 mm , with cap
용적
20 mL
피팅
22-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
포장
Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)