주요 문서
Z677841
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless tip
pink
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Finn 94060100
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)