주요 문서
P2674
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
blue
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 9401030
최대 용적
1 mL
용적 범위
100-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries