Merck
피펫 팁
ZipTip 피펫 팁
피펫 팁은 액체의 정확하고 정밀한 분주를 위해 피펫터에 사용되는 일회용 플라스틱 팁입니다. 갖가지 유형의 피펫터에 맞도록 다양한 크기와 형태로 제공되며, 기본적인 실험실 연구와 임상 진단학에서 사용됩니다.
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf® epT.I.P.S. 피펫 팁
이 피펫 팁은 표준 Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean, 저잔류, Dualfilter T.I.P.S. ® 옵션으로 제공되므로, 세포 배양, 약리학, 미생물학, 단백질 정제, 유전체학 또는 PCR 분야에 적합합니다.  
Eppendorf® Combitips Advanced® 피펫 팁
이런 리피터 피펫 팁은 여려 버젼으로 제공됩니다: Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean, 법의학 DNA 등급. Biopur® 팁은 생존하는 미생물의 존재가 실험의 무결성을 위협할 수 있는 응용분야에 적합합니다. 또한, 발열원이 없으므로 내독소가 전혀 없습니다. 이 특징은 세포 배양, 약리학 및 의학 연구에 필수적입니다. 반면에, PCR clean 및 법의학 DNA 등급 팁은 DNA 추출, 시료 처리, 중합효소 연쇄 반응(PCR) 설정을 위해 특별히 설계되었습니다.
BRAND® 피펫 팁
BRAND® 피펫 팁은 무색이며, 멸균형 및 비멸균형 모두 제공되고, 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다. 해당 제품은 디(2-히드록시에틸)메틸도데실암모늄(DiHEMDA) 및 Oleamid를 함유하지 않는 원재료를 사용하여 생산됩니다. 이 피펫 팁은 0.1 μl-10 ml 용적 범위로 제공되며 121°C에서 오토클레이브가 가능합니다. 멸균 팁은 베타 방사선으로 살균됩니다. 이외에도, 이 피펫 팁은 랙으로 대량 구매할 수 있습니다.
Corning ® 피펫 팁
이러한 피펫 팁은 모든 팁 볼륨에 걸쳐 정확성과 정밀도를 보장하기 위해 제어된 환경에서 제조됩니다. 이 피펫 팁은 비발열성, 인간 DNA와 RNase/DNase가 없고, 멸균 상태로 제공됩니다.
ART® 자가 밀봉 장벽 피펫 팁
정밀하게 성형된 팁은 샘플을 흡입하고 전달하는 동안 이월 오염을 방지합니다. 모든 Art 팁은 RNase, DNase, DNA, 파이로젠 물질이 없다고 인증되었습니다. Art 팁은 유전자 연구, 법의학, 일반 PCR 연구, 방사성동위원소 시료수집 분야에서 사용하기에 적합합니다. 이 피펫 팁은 10 μl-5 ml 볼륨으로 제공됩니다. 이 제품들은 향상된 인체공학 및 저잔류를 위한 Softfit으로도 제공됩니다. 이외에도, 유기 용매를 피펫팅할 때 궁극적인 피펫터 보호를 위해 Solvent Safe 탄소 필터와 함께 제공됩니다.
Axygen Maxymum Recovery® 체액세포계산용 피펫 팁
 이 피펫 팁은 비멸균 폴리프로필렌으로 만들어지며 비발열성이고 오토클레이브가 가능합니다. 다양한 싱글 및 멀티 채널 피펫터에 호환 가능합니다. 이 피펫은 RNase 및 DNase가 없으며, 내부 링이 있어 단단한 조립을 보장하므로 모든 액체 누출을 방지합니다.
Corning® Axygen® 자동화 팁
이 피펫은 투명한 폴리프로필렌으로 제공되며 멸균형 및 비멸균형 모두 제공됩니다. RNase, DNase, 인간 gDNA가 없습니다. 이 팁은 다양한 자동 액체 처리 시스템에 액체를 정밀하고 정확하게 분주하는 데 적합합니다.
Finnpipette® 피펫 팁
Finnpipette® 팁은 투명 및 색상 변형으로 제공되며 비멸균 피펫 팁으로 분류됩니다. 이러한 팁은 피펫팅 작업의 정확성과 정밀도로 잘 알려져 있으며, 소수성이며 일관되게 매끄러운 디자인을 갖추고 있어 원치 않는 액체 정체를 방지합니다.