Merck
아세토니트릴
Acetonitrile 또는 methyl cyanide는 높은 휘발성을 가진 비양성자성 극성 유기용매입니다. Acetonitrile은 분석 화학에서 용매나 이동상으로 사용됩니다. 또한 철 복합체의 존재 하에서 hydrogen peroxide로 alkane을 산화시키면 생기는 alkyl hydroperoxide의 합성 같은 유기반응에서 용매로도 사용됩니다.
Acetonitrile은 제약에서 약물 합성, 정제, 조성에도 사용됩니다. 특히 물이나 다른 일반적인 용매에 잘 용해되지 않는 약물에서 유용합니다.
분광법의 용매로서 Acetonitrile
Acetonitrile은 적외선(IR)과 핵자기공명(NMR)을 포함한 다양한 분광법 기술에서 폭넓게 사용됩니다. 또한 자외선-가시광선(UV-Vis) 분광법의 용매로도 사용되는데, 이는 투명도 및 많은 다른 용매들과 비교할 때 상대적으로 UV 흡수도가 낮기 때문이며, 이 특성 덕분에 acetonitrile은 UV-Vis 측정을 위한 훌륭한 선택이 됩니다.
중수소화 acetonitrile (acetonitrile-d3): Trimethyl silane이 있거나 없는 acetonitrile-d3은 적외선(IR) 및 NMR 분광법에서 용매로 사용되며, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)-SPE(고체상 추출법)-NMR 기술에서 카트리지로도 사용됩니다.
크로마토그래피에서 이동상으로서의 Acetonitrile
Acetonitrile은 낮은 점도, 높은 용리 강도, 다양한 분석물질과의 적합성을 보이기 때문에 많은 크로마토그래피 기법에서 이동상 구성요소로 활용되며, HPLC, 액체 크로마토그래피-질량분석법(LC-MS), 초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC), 기체 크로마토그래피가 그 예입니다.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 등급 acetonitrile: Gradient 등급 acetonitrile이나 trifluoroacetic acid, formic acid, 2-propanol 또는 ammonium formate를 특정 농도로 함유하는 acetonitrile 용액은 HPLC에서 이동상으로 사용됩니다.
참조 표준물로서의 Acetonitrile
Acetonitrile은 alcohol 측정에서 의약품 일차 또는 이차 등급 참조 표준물로 사용되며 잔류용매로도 사용됩니다.