추천 제품
AC/DC 입력
240 V
material
fiberglass
특징
CE compliant
fits flask 5,000 mL
제조업체/상표
BriskHeat
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
0-482 °C temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
- Self-supporting - can be used directly on bench
- Temperatures up to 900°F (482°C)
- Molded to fit round-bottom flasks
- Stackable for easy storage
- 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.