추천 제품
AC/DC 입력
240 V (AC)
material
fiberglass
특징
CE compliant
fits beaker size 250 mL
제조업체/상표
BriskHeat
파라미터
0-232 °C temp. range
높이
3 in. (76 mm)
76 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Fits Griffin and standard size beakers
- Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
- Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
- Easily view graduation during set-up and operation
- Moisture and chemical resistant
- Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
- Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
- Dielectric strength of over 2000 volts
- 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
- 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.