특징
fits beaker size 1,000 mL
제조업체/상표
BriskHeat
높이
114 mm
4.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Silicone impregnated cloth facing and liner
- ¼ in. fiberglass insulation
- Hook and loop closure
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.