주요 문서
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
무균
non-sterile
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
롤 너비
1 in. × 12 yard
색상
red
일반 설명
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)