실링 필름, 호일 및 테이프
실링 필름, 테이프 및 호일은 대부분의 습식 실험실 환경에서 흔히 사용되는 기본 소모품입니다. 실링 필름은 처리, 저장 및 운반 도중 세포 배양에서 산화, 증발 및 교차 오염을 방지하도록 디자인되었습니다. 호일은 실험용 용기를 덮고 계량용 디쉬 또는 보트를 만드는 것과 같이 여러 가지 방법으로 활용되는 반면 테이프 및 태그는 포장 및 라벨 표기용으로 사용됩니다. Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal®, 등을 포함하여 업계 최고의 명성을 가진 연구 또는 임상 작업을 위한 광범위한 실링 필름, 호일 및 테이프를 제공합니다.
더 알아보기
Products
실링 필름
실링 필름은 일반 배양, 세포 배양, PCR 멀티웰 플레이트, 및 보관을 포함하는 다양한 애플리케이션을 위해 사용됩니다. 자사의 포괄적인 포트폴리오를 통해 열 밀봉성, 관통성, 비세포독성, 멸균성 또는 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE) 및 폴리스티렌(PS)과의 호환성과 같은 특성을 가진 다양한 유형의 실링 필름 중에서 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
- SealMate™ 시스템은 접착 필름으로 마이크로플레이트를 밀봉하는 편리한 방법을 제공합니다. 멸균 및 비멸균 형태로 제공합니다.
- 쉽게 관통 가능하며 70 µm 두께의 아크릴 접착제가 포함된 폴리에틸렌 EZ-Pierce™ 실링 필름을 사용하면 단일 또는 다중 채널 피펫터 및 로봇 프로브를 사용하여 직접 시료 회수가 가능합니다.
- ThermalSeal RT™ 및 RT2RR™ 필름은 광학적으로 투명한 폴리에스터 필름과 강력하고 매우 매끄럽고 비흡수성이며 비형광성 의료용 등급 접착제를 결합한 제품으로 실시간 PCR 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
- ThermalSeal RTS™ 실링 필름은 불활성 캡슐화된 실리콘 접착제가 있는 폴리올레핀입니다. 광학적으로 투명하고 자가형광이 낮으며 real-time qPCR, 저장 및 단백질 결정화 애플리케이션에 특히 적합합니다.
- ClearASeal Peel™ heat sealable seal은 광학적 투명도가 우수하고 PP, PE, PS 및 qPCR에 적합한 고리형 올레핀 공중합체(COC) 플레이트와 호환성이 있는 투명 필름으로 제공됩니다.
- Gas PermASeal™ heat sealable film은 단기 배양 외에도 농업용 종자, 곤충 및 세포 배양 보관에 가장 적합합니다.
- Petri-Seal™ 접착 실링 필름은 페트리 접시와 멀티웰 플레이트를 밀봉(덮음)하여 증발 및 오염 가능성을 줄이기 위해 특별히 설계된 방수, 내화학성 밀봉 테이프입니다.
- DuraSeal™ 실험실 스트레치 필름은 다용도 폴리에틸렌 기반의 내열성 및 인열 저항(tear-resistant) 투명 필름으로 유리 용기 및 용기를 감쌀 때 기밀 장벽을 형성합니다. 저희는 Excel Scientific의 전문 플레이트 실링재들의 완벽한 포트폴리오를 제공할 수 있습니다. 이 선택 안내서는 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 옵션을 안내해 드립니다.
호일
연구실의 특정 응용 분야에 맞게 멸균, 열 밀봉, 관통 가능, 사전 절단 등 다양한 형식으로 제공되는 다양한 호일 중에서 선택하세요. 저희는 실험실 용기를 쉽게 덮을 수 있는 알루미늄 호일을 제공하며, 적은 비용으로 벤치탑, 서랍, 그리고 트레이용 라이너를 형성하여 쏟음이나 오염이 발생할 경우 쉽게 정리할 수 있습니다. Mini Bin™ 알루미늄 호일은 오토클레이브, 냉동, 인큐베이션, 실험기구 보호, 라이닝, 밀봉 및 일반 보관에 이상적인 맞춤형 크기의 호일 조각을 쉽게 만들 수 있으므로 사용하기 쉽고 폐기물을 최소화하도록 설계되었습니다. ThermASeal Foil™은 PCR 용도, 특히 용제 및 기타 유기물(산 및 알칼리성 포함)의 장기 보관을 위한 water thermal cycler와 함께 사용할 수 있는 멸균되고 뚫리지 않는 호일 라미네이트입니다. PCR 시료 및 기타 화합물의 보관 및 배송을 위해 자사는 두 가지 열밀봉성 밀봉 제품 변형인 PierceASeal Foil™(관통성 호일 라미네이트) 및 PeelASeal Foil™(관통성 씰)을 제공합니다. Scienceware Super-Polyfoil™ 랩/커버 시트에는 특수 열가소성 폴리에스테르 층이 있어 오토클레이브, 인큐베이션 및 화학 실험실 구현 중에 발생하는 핀홀 발생을 차단합니다. 귀중한 시간을 절약하기 위해, 당사는 사전에 절단된, 무균이며 RNase와 DNase가 없는 Speedy-Foil®을 제공합니다. 이 제품은 약물과 직접 접촉하는 FDA 요구 사항을 만족시키며, 일반 실험실용 용기를 덮는 데 사용될 수 있습니다.
- AluminaSeal™은 관통성, 비세포독성, 멸균 알루미늄 필름으로 PCR 보관, 배양 및 감광성 시료 보호에 이상적입니다.
- PeelASeal Foil™열 밀봉 실은 PP 플레이트, PCR 용도 및 단기 보관에 사용할 수 있습니다.
- eXTReme™ FoilSeal™ 알루미늄 호일 실링 필름으로 피펫 팁과 로봇 프로브를 사용하여 직접 샘플을 회수할 수 있습니다.
포장, 라벨링 및 멸균 테이프
이제 실험실 애플리케이션의 라벨링, 단열 및 멸균에 사용되는 다양한 테이프 제품군 중에서 선택할 수 있습니다. 저희의 일반용 셀프접착형 라벨링 테이프는 펜, 연필 또는 영구 마커로 작성할 수 있으며 -23°C에서 +121°C의 온도에서 효과적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 저희는 실리콘 절연 테이프도 제공하며, 습기, 열 및 추운 기온에서도 -65°C에서 260°C의 극한 온도에서도 보호해줍니다. 또한, 저희의 오토클레이브 표시 테이프인 Sigmaware™는 증기 방식 살균기에서 121°C에서 15분 동안 노출된 후 살균 상태를 확인해줍니다.
관련 제품 자료
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.