1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
동의어(들):
pH dip stick pH 0 - 14 Universal indicator, pH test strips pH 0 - 14 Universal indicator
About This Item
추천 제품
제품명
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator, non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, for use with MQuant® StripScan App
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for ISO 21675 2019
suitable for SM 5210
Quality Level
제품 라인
MQuant®
특징
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH 범위
0-14
호환성
for use with MQuant® StripScan App
검출 방법
colorimetric
저장 온도
2-30°C
일반 설명
결합
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
문서
사용하기 쉽고 경제적이며 스마트폰을 기반으로 한 신뢰성 있는 과일 주스의 pH 측정은 MQuant® pH 검사 스트립 및 MQuant® StripScan 앱을 사용합니다.
MQuant® pH 검사 스트립 및 MQuant® StripScan 앱을 이용하여 청량음료의 pH를 신뢰성 있게 측정하기 위한 사용하기 쉽고 경제적인 접근법.
An easy-to-use, economical, and smartphone-based reliable determination of pH in fruit juices using the MQuant® pH test strips and the MQuant® StripScan app.
An easy-to-use and economical approach for reliable determination of pH of soft drinks with MQuant® pH test strips and MQuant® StripScan App.
프로토콜
Explore the cost-effective and reliable smartphone-based pH determination of coffee samples using MQuant® pH test strips and the MQuant® StripScan App.
MQuant® StripScan 사용법 알아보기
관련 콘텐츠
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan 앱은 휴대폰에서 pH와 경도를 포함하여 다양한 테스트 스트립에 대한 즉각적이고 신뢰할 수 있는 결과를 전달합니다.