주요 문서
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
동의어(들):
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113034
NACRES:
NB.21
product name
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Quality Level
형태
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
전이 온도
flash point 23 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: conforms
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C