주요 문서
Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
특징
fits beaker size 600 mL
제조업체/상표
BriskHeat
높이
102 mm
4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)