Key Documents
Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
특징
graduations: no
높이 × O.D.
83 mm × 67 mm
용량
250 mL