주요 문서
Z682209
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/32, fits Büchi® models R-200/R-205
동의어(들):
Ace receiving flask adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40615
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)