주요 문서
Z682705
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass
동의어(들):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
pear-shaped flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Büchi equivalent, 00454
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)