파라미터
0.1 g readability
용량
500 g
outside size
6.6 cm (2.6 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 1.9 cm (0.75 in.)
칭량팬 직경
5.3 cm (2.1 in.) × 5.7 cm (2.25 in.)
베터리 전력
2 AAA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accuris™ Mini Balances are extraordinarily compact, easy to use, and convenient for a variety of laboratory weighing applications. With a footprint of only 2.6 x 3.9 inches, these Mini Balances offer exceptional accuracy and linearity through their full weighing ranges.
These digital balances feature an easy to read, backlit, liquid crystal display. Buttons for ON/OFF, MODE and TARE are located on the front for easy access.
*Calibration weights NOT included
These digital balances feature an easy to read, backlit, liquid crystal display. Buttons for ON/OFF, MODE and TARE are located on the front for easy access.
*Calibration weights NOT included
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.