주요 문서
Z742598
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
동의어(들):
Accuris SmartDoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NB.79
특징
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An orange photo filter used to image green stains on blue light illuminators and transilluminators.
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)