주요 문서
Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
동의어(들):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
특징
stainless steel rotor/stator
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0000593400
직경
18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The stainless steeldisperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® has a shaft bearing of the dispersion toolsconsisting of a polytetrafluoroethylene (PTFE) slide bearing.
애플리케이션
Stainless steel disperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® is suitable for emulsifying, dispersions, and wet crushing.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)