주요 문서
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
동의어(들):
disperser blades, tissue homogenizers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
특징
stainless steel rotor/stator
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0001024200
직경
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
특징 및 장점
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG