material
stainless steel
특징
stainless steel rotor/stator
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA L004639
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
특징 및 장점
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객