주요 문서
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.72
특징
fits flask 2000 mL without handles
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0025000834
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 2000ml round bottom flask. Outside diameter 194.7 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)