주요 문서
R0384
Worthington Accessories
5 shelf rack for LS750 Dewar
동의어(들):
dewar rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.22
특징
Holds 5 x boxes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington R036-9C34
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each shelf holds one 3 × 3 × 2 in. (7.6 × 7.6 × 5.1cm) box with a capacity of 25 x 2mL vials. A spring-action retaining clip holds each box in place. Boxes not included.