주요 문서
C3171
Dewar 35L accessories
aluminum cane with tube stops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.12
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Worthington 9717089
직경 × 길이
1.2 cm × 29 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)