주요 문서
Z768251
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, straight bore
stopcock bore 4 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.79
material
glass plug
조인트
joint plug17/40
사이드암 크기
9 mm
스톱콕(stopcock) 보어
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solid glass plug has a threaded glass snelling which accepts an assembly similar to the one supplied with standard PTFE stopcocks. This consists of a PTFE washer, PTFE nut and Viton O-ring. Assembly provides for uniform seating tension to be applied to the plug which is precision ground and hand-lapped with corresponding numbers on the barrel and plug.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)