주요 문서
Z768324
Labeling tape
blue, W × L 3/4 in. × 500 in.
동의어(들):
blue tape, label tape
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
blue
포장
pkg of 1 roll
제조업체/상표
Diversified Biotech LBTP-1300
너비 × 길이
3/4 in. × 500 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)