324503
EDTA, Disodium Salt, Dihydrate, Molecular Biology Grade
동의어(들):
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 2Na, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
추천 제품
Grade
Molecular Biology
Quality Level
양식
crystalline solid
반응 적합성
reagent type: chelator
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 186 mg/mL (0.5M)
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
경고
제조 메모
재구성
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable