생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
Grade
reagent grade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
분석
98.5-101.5% (titration)
형태
powder
반응 적합성
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
응용 분야
agriculture
clinical research
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
기타 정보
호환 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.