주요 문서
330271W
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39D4NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
453.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141802
NACRES:
NA.12
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI key
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330271W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)