주요 문서
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 1 ea
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
성분
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 10µMSDS
  • 330729PC15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330728PC13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330726PC13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 860686P15:0 SM(d18:1/15:0)-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860686P), powder 10µMSDS
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)