주요 문서
700114P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene
Avanti Research - A Croda Brand 700114P, powder
동의어(들):
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O
CAS Number:
Molecular Weight:
384.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700114P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 700114P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCC=C(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PKEPPDGGTSZLBL-SKCNUYALSA-N
일반 설명
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700114P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)