주요 문서
700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
powder
동의어(들):
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H48O
CAS Number:
Molecular Weight:
412.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) is a sterol. It is a derivative of 24,25-dihydrolanosterol.
생화학적/생리학적 작용
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) plays a role in triggering the initiation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700177P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)