분석
>99% (TLC)
양식
methylene chloride solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 700186M
농도
1 mg/mL (700186M-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
InChI key
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis
- as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)
- as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객