주요 문서
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H44N2O
Molecular Weight:
424.66
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable