Key Documents
700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O4
CAS Number:
Molecular Weight:
434.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable