Key Documents
700368P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5, 3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanate-d5, 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H41D5O4
Molecular Weight:
439.68
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
lipidomics
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable