Key Documents
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C313C16 H38NaO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
448.35
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3