주요 문서
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H82NO8P
Molecular Weight:
748.07
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)