주요 문서
857401P
Avanti
C16-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
동의어(들):
D-erythro-C16-urea-ceramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H70N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
566.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (857401P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 857401P
지질 유형
bioactive lipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
C16-Urea-Ceramide is a neutral ceramidase (nCDase) inhibitor. It is a bioactive ceramide.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857401P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Essa M Saied et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 197-212 (2014-07-01)
The equilibrium between the pro-apoptotic ceramide and pro-vital sphingosine-1-phosphate is considered to be decisive for cell death or survival. The different ceramidases thus play key roles in cell fate and might offer attractive targets for pharmacological intervention. Although until recently