분석
>99% (TLC)
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W
농도
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
LGEQQWMQCRIYKG-MBZQHBQHSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.