주요 문서
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research - A Croda Brand 857502P, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H74NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
703.97
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 857502P
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H74NO8P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-23-27-37(40)44-32-36(33-46-48(42,43)45-30-29-39)47-38(41)28-24-20-17-18-22-26-35-31-34(35)25-21-8-6-4-2/h34-36H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)/t34?,35?,36-/m1/s1
InChI key
XMJNEOHBOWKSJE-QAVQJDDCSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857502P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)