주요 문서
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36D72NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
750.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.12
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])OC(C(OC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,2
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-JRCJJVRHSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)