860578P
Avanti
C24 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860578P, powder
동의어(들):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860578P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860578P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
InChI key
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.