주요 문서
860615P
Avanti
Sphingosyl PE (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860615P, powder
동의어(들):
D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H43N2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
422.54
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860615P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
일반 설명
Sphingosyl PE (d18:1), also known as D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine (PE), structurally comprises PE(d18:1/16:0) attached to a N-16:0-sphingosyl chain.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860615P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860615P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Anders Björkbom et al.
Biochimica et biophysica acta, 1798(3), 453-460 (2009-11-17)
Inositol phosphorylceramides (IPCs) are a class of anionic sphingolipids with a single inositol-phosphate head group coupled to ceramide. IPCs and more complex glycosylated IPCs have been identified in fungi, plants and protozoa but not in mammals. IPCs have also been
Handbook of lipid bilayers
Handbook of Inorganic Compounds (2013)